Få mere at vide
EPA Metode 8315 Blanding 453 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321809
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321809 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321809 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000453AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
CAS 5779-94-2, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8, 100-52-7
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,5-Dimethylbenzaldehyde 1000 μg/mL∣3-Methylbutyraldehyde 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Acetone 1000 μg/mL∣Acrolein (2-Propenal) 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣m-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣o-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣p-Tolualdehyde 1000 μg/mL