Få mere at vide
EPA Method 8315 DNPH Mixture 451 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312015
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312015 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312015 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000451AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Acetone-DNPH∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Acetone-DNPH∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Acetone-DNPH 100 μg/mL∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL