Få mere at vide
EPA Method 8270 Nitrosamines Mixture 339 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 59-89-2, 55-18-5, 924-16-3, 10595-95-6, 100-75-4, 930-55-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL |