Få mere at vide
EPA-metode 8270 Matrix Spike-blanding 10000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325571
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325571 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325571 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000424DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
CAS 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4-Trichlorobenzene 10000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 10000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 10000 μg/mL∣2-Chlorophenol 10000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 10000 μg/mL∣4-Nitrophenol 10000 μg/mL∣Acenaphthene 10000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 10000 μg/mL∣Pentachlorophenol 10000 μg/mL∣Phenol 10000 μg/mL∣Pyrene 10000 μg/mL