Få mere at vide
EPA-metode 8270 LCS-blanding 100 μg/ml i acetone: MeCl2 83,5:16,5, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321587
Skift visning
Mængde:
25 ml
Artikelnummer. Mængde
30321587 25 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321587 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09000004AD
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
CAS 120-82-1, 95-50-1, 528-29-0, 541-73-1, 99-65-0, 106-46-7
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone/MeCl2
Industry Type Fødevaretest
Mængde 25 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4-Trichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 100 μg/mL∣2-Chlorophenol 100 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 100 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2-Methylphenol 100 μg/mL∣2-Nitroaniline 100 μg/mL∣2-Nitrophenol 100 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 100 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 100 μg/mL∣3-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 100 μg/mL∣4-Chloroaniline 100 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 100 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 100 μg/mL∣4-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 100 μg/mL∣Aniline 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Azobenzene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Benzoic acid 100 μg/mL∣Benzyl alcohol 100 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 100 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 100 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 100 μg/mL∣Carbazole 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Dibenzofuran 100 μg/mL∣Dibutyl phthalate 100 μg/mL∣Diethyl phthalate 100 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 100 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 100 μg/mL∣Hexachloroethane 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Isophorone 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 100 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Phenol 100 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Pyridine 100 μg/mL