Learn More
EPA Method 8270 Internal Standard Mixture 4000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30314557
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30314557 1 mL 1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30314557 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREYA09000005DI
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2
Analyte or Component Names 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Industry Type Food Testing
Quantity 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene-D4 4000 μg/mL∣Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene D8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.