Få mere at vide
EPA Method 8270 Internal Standard Mixture 4000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 4000 μg/mL∣Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene D8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL |