Få mere at vide
EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 4 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312374
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312374 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312374 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000440DI
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
CAS 99-35-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 56-57-5, 98-86-2
Analyt- eller komponentnavne 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,3,5-Trinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 2000 μg/mL∣Acetophenone 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Phenacetin 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL∣Safrole 2000 μg/mL