Få mere at vide
EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Tribromophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Fluorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Dinoseb∣Hexachlorophene∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| CAS | 58-90-2, 95-95-4, 118-79-6, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Tribromophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Fluorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Dinoseb∣Hexachlorophene∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Tribromophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Fluorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Benzoic acid 2000 μg/mL∣Dinoseb 2000 μg/mL∣Hexachlorophene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL |