Learn More
EPA-metode 8270 kalibrering ved klasse blanding 2 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30319537
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30319537 1 ml
1 options
Product Code. 30319537 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000438DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
CAS 88-74-4, 91-94-1, 99-09-2, 92-87-5, 106-47-8, 100-01-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL