Få mere at vide
EPA-metode 8270 BNA surrogatblanding 599 200-400 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326451
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326451 1 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326451 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000599DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Analyt- eller komponentnavne 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorobiphenyl 200 μg/mL∣Nitrobenzene D5 200 μg/mL∣p-Terphenyl D14 200 μg/mL∣2,4,6-Tribromophenol 400 μg/mL∣2-Fluorophenol 400 μg/mL∣Phenol-d5 400 μg/mL