Få mere at vide
EPA Metode 8270 BNA surrogatblanding 5000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,6-Tribromophenol 5000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣2-Fluorophenol 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣Phenol-d5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL∣Pyrene-d10 5000 μg/mL |