Få mere at vide
EPA Method 8270 Benzidines Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309919
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309919 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309919 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000426ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine
CAS 91-94-1, 119-93-7, 92-87-5
Analyt- eller komponentnavne 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3,3'-Dimethylbenzidine 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.