Få mere at vide
EPA-metode 8270 B/N Surrogatblanding 5000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 5 x 5 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL |