Få mere at vide
EPA Metode 8270 Appendiks IX Blanding 2 1000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323042
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323042 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323042 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000445DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Dioxane∣1,4-Naphthoquinone∣1-Chloronaphthalene∣2,6-Dichlorophenol∣3-Methylcholanthrene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aramite∣Benzaldehyde∣Biphenyl∣Chlordecone∣Chlorobenzilate∣Diallate∣Dibenz(A,J)Acridine∣e-Caprolactam∣Ethyl methanesulfonate∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isodrin∣Isosafrole∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methylmethanesulfonate∣Oxydibenzene∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Propyzamide∣Quintozene∣Safrole
CAS 95-94-3, 99-35-4, 123-91-1, 130-15-4, 90-13-1, 87-65-0
Analyt- eller komponentnavne 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Dioxane∣1,4-Naphthoquinone∣1-Chloronaphthalene∣2,6-Dichlorophenol∣3-Methylcholanthrene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aramite∣Benzaldehyde∣Biphenyl∣Chlordecone∣Chlorobenzilate∣Diallate∣Dibenz(A,J)Acridine∣e-Caprolactam∣Ethyl methanesulfonate∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isodrin∣Isosafrole∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methylmethanesulfonate∣Oxydibenzene∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Propyzamide∣Quintozene∣Safrole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3,5-Trinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Dioxane 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣1-Chloronaphthalene 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 1000 μg/mL∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene 1000 μg/mL∣Acetophenone 1000 μg/mL∣Aramite 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Biphenyl 1000 μg/mL∣Chlordecone 1000 μg/mL∣Chlorobenzilate 1000 μg/mL∣Diallate 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣e-Caprolactam 1000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 1000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 1000 μg/mL∣Isodrin 1000 μg/mL∣Isosafrole 1000 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 1000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 1000 μg/mL∣Oxydibenzene 1000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 1000 μg/mL∣Pentachloroethane 1000 μg/mL∣Phenacetin 1000 μg/mL∣Propyzamide 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL∣Safrole 1000 μg/mL