Få mere at vide
EPA Metode 8270 Appendix IX Blanding 1 med Phentermine 2000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow |
| CAS | 106-50-3, 134-32-7, 53-96-3, 99-55-8, 91-59-8, 109-06-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene)∣1-Aminonaphthalene∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitrosomorpholine∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Phentermine∣Sudan Yellow |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene) 2000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 2000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 2000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 2000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 2000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 2000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL∣o-Toluidine 2000 μg/mL∣Phentermine 2000 μg/mL∣Sudan Yellow 2000 μg/mL |