Få mere at vide
EPA Method 8260 VOC Mixture 565 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327157
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327157 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327157 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000656ME
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 544-10-5, 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Forsendelsestilstand -18°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Chlorohexane (Hexylchloride) 200 μg/mL∣2-Butanone 200 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 200 μg/mL∣2-Hexanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Acetone 200 μg/mL∣Acrylonitrile 200 μg/mL∣alpha-Methylstyrene 200 μg/mL∣Carbon disulfide 200 μg/mL∣Cyclohexane 200 μg/mL∣Dimethyl sulfide 200 μg/mL∣Isoprene 200 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 200 μg/mL∣Methyl Acetate 200 μg/mL∣Methyl Disulfide 200 μg/mL∣Methyl iodide 200 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 200 μg/mL∣Methylcyclohexane 200 μg/mL∣n-Hexane 200 μg/mL∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 200 μg/mL