Få mere at vide
EPA Metode 8260 Systemydelseskontrol Sammensætning 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317457
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317457 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317457 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000448ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane
CAS 79-34-5, 75-34-3, 108-90-7, 74-87-3, 75-25-2
Analyt- eller komponentnavne 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL