Få mere at vide
EPA Method 8260 Oxygenates Mixture 2000-10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312569
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312569 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312569 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000414ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether
CAS 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8, 919-94-8
Analyt- eller komponentnavne Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert-Amyl-ethyl ether 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL