Få mere at vide
EPA Method 8260 Matrix Spike Mixture 2500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene |
| CAS | 75-35-4, 71-43-2, 108-90-7, 108-88-3, 79-01-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,1-Dichloroethene 2500 μg/mL∣Benzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene 2500 μg/mL∣Toluene 2500 μg/mL∣Trichloroethene 2500 μg/mL |