Få mere at vide
EPA Metode 8260 Intern Standardblanding 2500 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314670
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314670 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314670 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000416ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene
CAS 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 363-72-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Dichlorobenzene-D4 2500 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2500 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2500 μg/mL