Få mere at vide
EPA Method 8260 Internal Standard Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |