Få mere at vide
EPA Metode 8260 Acetatblanding 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| CAS | 108-21-4, 628-63-7, 123-86-4, 141-78-6, 79-20-9, 109-60-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acetic acid-isopropyl ester 2000 μg/mL∣Amyl Acetate 2000 μg/mL∣Butyl Acetate 2000 μg/mL∣Ethyl acetate 2000 μg/mL∣Methyl Acetate 2000 μg/mL∣Propyl Acetate 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL |