Få mere at vide
EPA Metode 8141 Surrogat Standardblanding 430 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| CAS | 126-73-8, 115-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL |