Få mere at vide
EPA Method 8141 Organophosphorus Pesticide Mixture 429 200 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324949
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324949 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324949 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000429HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aspon∣Chlorpyrifos-methyl∣Crotoxyphos∣Dichlofenthion∣Dicrotophos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Thionazin∣Trichlorphon
CAS 3244-90-4, 5598-13-0, 7700-17-6, 97-17-6, 141-66-2, 122-14-5
Analyt- eller komponentnavne Aspon∣Chlorpyrifos-methyl∣Crotoxyphos∣Dichlofenthion∣Dicrotophos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Thionazin∣Trichlorphon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aspon 200 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 200 μg/mL∣Crotoxyphos 200 μg/mL∣Dichlofenthion 200 μg/mL∣Dicrotophos 200 μg/mL∣Fenitrothion 200 μg/mL∣Fonofos 200 μg/mL∣Thionazin 200 μg/mL∣Trichlorphon 200 μg/mL