Få mere at vide
EPA Method 8141 Organophosphorus Pesticide Mixture 428 200 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azinphos-ethyl∣Carbophenothion∣Chlorfenvinphos∣Dioxathion∣Ethion∣Famphur∣Leptophos∣Phosmet∣Phosphamidon∣Terbufos |
| CAS | 2642-71-9, 786-19-6, 470-90-6, 78-34-2, 563-12-2, 52-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azinphos-ethyl∣Carbophenothion∣Chlorfenvinphos∣Dioxathion∣Ethion∣Famphur∣Leptophos∣Phosmet∣Phosphamidon∣Terbufos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Hexane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Azinphos-ethyl 200 μg/mL∣Carbophenothion 200 μg/mL∣Chlorfenvinphos 200 μg/mL∣Dioxathion 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Famphur 200 μg/mL∣Leptophos 200 μg/mL∣Phosmet 200 μg/mL∣Phosphamidon 200 μg/mL∣Terbufos 200 μg/mL |