Få mere at vide
EPA-metode 8141 organofosfor-pesticidblanding 427 200 μg/ml i n-hexan: acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| CAS | 60-51-5, 2104-64-5, 121-75-5, 6923-22-4, 107-49-3, 56-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-hexan/acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dimethoate 200 μg/mL∣EPN 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Monocrotophos 200 μg/mL∣O,O-TEPP 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Sulfotep 200 μg/mL |