Få mere at vide
EPA Metode 8091 Non-RCRA analytblanding 426 1000 μg/ml i isooktan:toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320152
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320152 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320152 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000426IT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
CAS 18708-70-8, 97-00-7, 88-73-3, 610-40-2, 100-00-5, 879-39-0
Analyt- eller komponentnavne 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan/Toluen
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2-Chloro-6-nitrotoluene 1000 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣3,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣4-Chloro-2-nitrotoluene 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-nitrotoluene 1000 μg/mL