Få mere at vide
EPA Method 8082A Surrogate Standard Mixture 424 1000 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣PCB No. 209 1000 μg/mL |