Få mere at vide
EPA Method 8080A Organochlorine Pesticide Mixture 613 1000 μg/mL in Hexane:Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane/Toluene |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4'-DDD 1000 μg/mL∣2,4'-DDE 1000 μg/mL∣2,4'-DDT 1000 μg/mL |