Få mere at vide
EPA Method 8041 Phenol Mixture 417 2000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Dinoseb |
| CAS | 58-90-2, 95-95-4, 105-67-9, 51-28-5, 87-65-0, 95-57-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Dinoseb |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isopropanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Dinoseb 2000 μg/mL |