Få mere at vide
EPA Method 8020 Surrogate Standard Mixture 415 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327795
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327795 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327795 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000415ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 540-36-3, 106-39-8, 462-06-6
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣4-Bromochlorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL