Få mere at vide
EPA-metode 8015 Ikke-halogeneret VOC-blanding 410 200 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| CAS | 78-93-3, 108-10-1, 60-29-7, 64-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Butanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Diethylether 200 μg/mL∣Ethanol 200 μg/mL |