Få mere at vide
EPA Metode 8015 Intern Standardblanding 413 2000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile |
| CAS | 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL |