Få mere at vide
EPA-metode 8015 Arizona Kalibreringsstandardblanding 240 10000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| CAS | 68334-30-5, 329050-13-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 10000 μg/mL |