Få mere at vide
EPA-metode 8015 Arizona Kalibreringsstandardblanding 239 5000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327746
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327746 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327746 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000239DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
CAS 68334-30-5, 329050-13-7
Analyt- eller komponentnavne No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) No. 2 Diesel Oil 5000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 5000 μg/mL