Få mere at vide
EPA Method 634 Carbamate Mixture 395 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| CAS | 2008-41-5, 1134-23-2, 759-94-4, 2212-67-1, 1114-71-2, 1929-77-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Butylate 1000 μg/mL∣Cycloate 1000 μg/mL∣EPTC 1000 μg/mL∣Molinate 1000 μg/mL∣Pebulate 1000 μg/mL∣Vernolate 1000 μg/mL |