Få mere at vide
EPA Metode 625 Phenolblanding 394 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326681
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326681 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326681 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000394DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
CAS 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL