Få mere at vide
EPA-metode 625/8270 kompositblanding 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317909
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317909 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317909 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000284DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine
CAS 91-57-6, 88-74-4, 99-09-2, 106-47-8, 100-01-6, 62-53-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL