Få mere at vide
EPA Metode 625.1 Surrogatblanding 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322322
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322322 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322322 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000857ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5
CAS 367-12-4, 93951-78-1, 4165-61-1, 4165-60-0, 4165-62-2, 7291-22-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorophenol 1000 μg/ml∣2-Nitrophenol-d4 1000 μg/ml∣Aniline D5 1000 μg/ml∣Nitrobenzene D5 1000 μg/ml∣Phenol-d5 1000 μg/ml∣Pyridine D5 1000 μg/ml