Få mere at vide
EPA Metode 624 Rensbar Kalibreringsblanding 9 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| CAS | 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4, 95-50-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Løsningstype | Blanding |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Industry Type | Miljøtest |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichloropropene (cis + trans) 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromodichloromethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromochloromethane 2000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |