Få mere at vide
EPA Metode 624/625 Tuning Standards Blanding 1000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309120
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309120 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309120 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000281DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
CAS 92-87-5, 50-29-3, 5074-71-5, 87-86-5
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4,4'-Benzidine 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL