Få mere at vide
EPA metode 624.1 surrogatblanding ved 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 460-00-4, 462-06-6, 363-72-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2000 μg/mL |