Få mere at vide
EPA Method 622.1 Pesticide Mixture 392 1000 μg/mL in Methyl tert Butyl Ether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| CAS | 3244-90-4, 97-17-6, 52-85-7, 122-14-5, 944-22-9, 732-11-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | MTBE |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aspon 1000 μg/mL∣Dichlofenthion 1000 μg/mL∣Famphur 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Fonofos 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Thionazin 1000 μg/mL |