Få mere at vide
EPA Metode 610 PAH Blanding 559 100-2000 μg/ml i Methanol: Dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| CAS | 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 200 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 200 μg/mL∣Fluoranthene 200 μg/mL∣Fluorene 200 μg/mL∣Acenaphthene 1000 μg/mL∣Naphthalene 1000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL |