Få mere at vide
EPA-metode 603/8030, VOA-ampul bevaret til pH 4 - 5, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328741
Skift visning
Analyt- eller komponentnavne:
Natriumphosphat, monobasisk, vandfri
Artikelnummer. Analyt- eller komponentnavne
30328741 Natriumphosphat, monobasisk, vandfri
1 options
Artikelnummer. 30328741 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000027
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
CAS 7558-80-7
Analyt- eller komponentnavne Natriumphosphat, monobasisk, vandfri
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel H2NaO4P
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dihydrogen Monosodium Phosphate, Dihydrogen Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate (NaH2PO4), Monosodium Dihydrogen Orthophosphate, Monosodium Hydrogen Phosphate, Monosodium Phosphate, Sodium Dihydrogen Monophosphate, Sodium Dihydrogen Orthophosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Hydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Monobasic Phosphate, Sodium Monobasic Phosphate (NaH2PO4), Sodium Orthophosphate Monobasic, Sodium Phosphate (Na(H2PO4)), Sodium Phosphate, Monobasic, Sodium primary phosphate
SMIL [O-]P(O)(O)=O.[Na+]
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 119.98