Få mere at vide
EPA-metode 6020 ca, fe, k, mg, na @ 2000 mg/l, 100 ml. Del af Kit # 4600432, VHG™
Beskrivelse
EPA-metode 6020 ca, fe, k, mg, na @ 2000 mg/l, 100 ml. Del af Kit # 4600432
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L |