Få mere at vide
EPA Method 555 Chlorinated Acids Mixture 464 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 94-82-6, 100-02-7, 88-85-7, 94-74-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 1000 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 1000 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL |