Få mere at vide
EPA-metode 552 Halogeneret eddikesyreblanding 80-800 μg/ml i methyltert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324480
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324480 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324480 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000362MB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Analyt- eller komponentnavne Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Dichloroacetic acid 80 μg/mL∣Bromoacetic acid 120 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 120 μg/mL∣Dibromoacetic acid 120 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 200 μg/mL∣Chloroacetic acid 800 μg/mL∣Tribromoacetic acid 800 μg/mL