Få mere at vide
EPA-metode 552 Halogeneret eddikesyreblanding 1000 ug/ml i methyltert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321856
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321856 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321856 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000758MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Analyt- eller komponentnavne Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bromoacetic acid 1000 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 1000 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dibromoacetic acid 1000 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL